Methyl pentafluoropropionate
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
001207-25G 001207-100G
FLUO001207-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001207-25G FLUO001207-100G
Methyl pentafluoropropionate
Methyl pentafluoropropionate
Formule: C₄H₃F₅O₂
MW: 178,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000430
Numéro CAS: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité