2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
368770010 368770050
ACRO368770010EA 45.2 EUR InStock
ACRO368770010 ACRO368770050
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formule: C₄H₄F₇N
MW: 199,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014817
Numéro CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité