2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H1300-1G H1300-5G
TCIAH1300-1GEA 33 EUR InStock
TCIAH1300-1G TCIAH1300-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formule: C₄H₄F₇N
MW: 199,07 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Numéro MDL: MFCD00014817
Numéro CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c09a46cb672697289ca787065278406b0cf0e7&vid=60c09a46cb672697289ca787065278406b0cf0e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité