2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
008580-5G 008580-100G 008580-25G
FLUO008580-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008580-5G FLUO008580-100G FLUO008580-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formule: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178,130 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025058
Numéro CAS: 25236-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité