2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1193-25G M1193-5G
TCIAM1193-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM1193-25G TCIAM1193-5G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formule: C₃H₅F₃O₃S
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00025058
Numéro CAS: 25236-64-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&vid=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité