2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1604-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1604-5G TCIAT1604-25G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00671579
Numéro CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/11/28995611.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité