Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10523.06EA 65.2 EUR InStock
L10523.06 L10523.14
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Densité: 1,431
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039211
Numéro CAS: 4522-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité