Ethyl pentafluorobenzoate
Synonyms: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
006123-5G 006123-25G 006123-100G
FLUO006123-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006123-5G FLUO006123-25G FLUO006123-100G
Ethyl pentafluorobenzoate
Ethyl pentafluorobenzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039211
Numéro CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité