Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1419-25G P1419-5G
TCIAP1419-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1419-25G TCIAP1419-5G
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl pentafluorobenzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00039211
Numéro CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e0d3e73f50fd5edf0145c1d34f29252d9e267a&vid=a9e0d3e73f50fd5edf0145c1d34f29252d9e267a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité