Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1418-25G P1418-5G
TCIAP1418-25GEA 110 EUR InStock
TCIAP1418-25G TCIAP1418-5G
Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl pentafluorobenzoate
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1002 g/mol
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00012172
Numéro CAS: 36629-42-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f253072b4b80bc30af38bbeee265d614d29a12df&vid=f253072b4b80bc30af38bbeee265d614d29a12df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité