3-Ethynyltoluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17184.06EA 153 EUR InStock
L17184.06 L17184.03
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 170…175 °C
Densité: 0,900
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318174
Numéro CAS: 766-82-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité