3-Ethynyltoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0665-25GEA 325 EUR InStock
TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G TCIAE0665-1G
3-Ethynyltoluene ≥98.0% (par GC)
3-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD01318174
Numéro CAS: 766-82-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/98/28968098.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité