Trimethylamine-N-oxide, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylamine N-oxide, Trimethylamine oxide, TMANO
T1362-1G T1362-5G
TCIAT1362-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT1362-1G TCIAT1362-5G
Trimethylamine-N-oxide, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylamine-N-oxide
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002048
Numéro CAS: 1184-78-7
EINECS: 214-675-6
Merck Index: 14,09711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81ac26327988ec2cb4d8145d1bf86efcc67b49c&vid=9c7d5bc5a8e67667c6c6141f1a38c90cb0bd81a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité