Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 51.2 EUR InStock
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formule: C₃H₉NO·2H₂O
Point de fusion: 94…98 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149077
Numéro CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité