Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0466-500GEA 329 EUR InStock
TCIAT0466-500G TCIAT0466-25G TCIAT0466-100G
Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formule: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111,14 g/mol (75,11 anhy)
Numéro MDL: MFCD00002048
Numéro CAS: 62637-93-8
Merck Index: 14,09711
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/21/28994721.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité