3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
H1377-1G H1377-5G
TCIAH1377-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAH1377-1G TCIAH1377-5G
3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD00234165
Numéro CAS: 10128-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61b4a25138dab956f2f3812e3abc74cb6e1dafd2&vid=61b4a25138dab956f2f3812e3abc74cb6e1dafd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité