2-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroethyl carbonochloridate
C1052-25G C1052-100G
TCIAC1052-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1052-25G TCIAC1052-100G
2-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloroethyl chloroformate
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,9687 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000646
Numéro CAS: 627-11-2
EINECS: 210-982-4
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d11753bc1e2cf00738c390cf943f7bcc3bdd58f6&vid=d11753bc1e2cf00738c390cf943f7bcc3bdd58f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité