2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0927-25ML C0927-500ML
TCIAC0927-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0927-25ML TCIAC0927-500ML
2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Ethylhexyl chloroformate
Formule: C₉H₁₇ClO₂
Point d'ébullition: 107°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00000643
Numéro CAS: 24468-13-1
EINECS: 246-278-9
ONU: 2748
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&vid=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité