3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1983-25GEA 104 EUR InStock
TCIAC1983-25G
3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (par GC)
3-Chloropropyl chloroformate
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD02093717
Numéro CAS: 628-11-5
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/53/28939053.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité