Dodecyl chloroformate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0223-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0223-25G
Dodecyl chloroformate ≥90.0% (par GC)
Dodecyl chloroformate
Formule: C₁₃H₂₅ClO₂
MW: 248,7894 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00059483
Numéro CAS: 24460-74-0
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/28/28968828.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité