Hexyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexyl carbonochloridate
C0723-25ML C0723-5ML
TCIAC0723-25MLEA 224 EUR InStock
TCIAC0723-25ML TCIAC0723-5ML
Hexyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hexyl chloroformate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00000651
Numéro CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&vid=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité