Geranyl acetate ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
G0028-25ML G0028-500ML G0028-100ML
TCIAG0028-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAG0028-25ML TCIAG0028-500ML TCIAG0028-100ML
Geranyl acetate ≥70% (par GC)
Geranyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00015037
Numéro CAS: 105-87-3
EINECS: 203-341-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467f1607f7a97e2912b68265384ae08539b51c95&vid=467f1607f7a97e2912b68265384ae08539b51c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité