6-Nitro-o-anisidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H35777.03EA 163 EUR InStock
H35777.03 H35777.MD
6-Nitro-o-anisidine ≥97%
6-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01930197
Numéro CAS: 16554-45-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité