4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3950-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB3950-1G
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2699 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054612
Numéro CAS: 29682-12-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/53/28935253.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité