2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0288-25G H0288-500G
TCIAH0288-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0288-25G TCIAH0288-500G
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone
Formule: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027327
Numéro CAS: 1843-05-6
EINECS: 217-421-2
Merck Index: 14,06742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb6ae93748cd1b6b0050513623931755a5f52ea&vid=7cb6ae93748cd1b6b0050513623931755a5f52ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité