Bromure de 1-cétylpyridinium, hydraté ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexadecylpyridinium bromide, 1-Hexadecylpyridinium bromide
H0162-25G H0162-500G
TCIAH0162-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0162-25G TCIAH0162-500G
Bromure de 1-cétylpyridinium, hydraté ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-cétylpyridinium
Formule: C₂₁H₃₈BrN·xH₂O
MW: 384,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011988
Numéro CAS: 140-72-7
EINECS: 205-428-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550fb2b4bcd0d9b069e89d945ebd0368f4122caf&vid=24b47e802e3e29f87b7b73aa2ad6191fe3b0d1ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité