(3-Chloropropyl)trimethylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04458.06EA 67.3 EUR InStock
L04458.06 L04458.14
(3-Chloropropyl)trimethylsilane ≥98%
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,73 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C
Densité: 0,879
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045299
Numéro CAS: 2344-83-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité