3,4'-Dinitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2551-25G D2551-5G
TCIAD2551-25GEA 195 EUR InStock
TCIAD2551-25G TCIAD2551-5G
3,4'-Dinitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
3,4'-Dinitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00617174
Numéro CAS: 1469-74-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b7449aedd743655aa352c474206902feb010448&vid=7b7449aedd743655aa352c474206902feb010448&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité