Potassium acétate 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Synonyms: Acétate de potassium
ROCKMB-042EA 165 EUR InStock
ROCKMB-042
Potassium acétate 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité