Potassium acétate 8 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid potassium salt
J63372.AE J63372.AK
J63372.AEEA 57.1 EUR InStock
J63372.AE J63372.AK
Potassium acétate 8 M en solution aqueuse
Potassium acétate
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité