Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Isopropoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-isopropoxyphenyl)ethanone

023152-1G 023152-5G
FLUO023152-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023152-1G FLUO023152-5G
3'-Isopropoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Isopropoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone


Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Numéro MDL: MFCD06201805
Numéro CAS: 286017-70-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité