D-(+)-Fucose 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: alpha-D-Fucose
225630010 225632500 225630050
ACRO225630010EA 126 EUR InStock
ACRO225630010 ACRO225632500 ACRO225630050
D-(+)-Fucose 98+%
D-(+)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135603
Numéro CAS: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +74° to +78° (20°C, 589 nm) (c=2, water, NH3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité