L-(-)-Fucose ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0065-10GEA 233 EUR InStock
TCIAF0065-10G TCIAF0065-1G
L-(-)-Fucose ≥97.0% (par HPLC)
L(-)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135607
Numéro CAS: 2438-80-4
Merck Index: 14,04279
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/98/28968698.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -77.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité