4-Amino-2,3-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0961-10GEA 313 EUR InStock
TCIAA0961-10G
4-Amino-2,3-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2,3-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00070554
Numéro CAS: 3096-69-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/11/28928711.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 170.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité