4-Amino-2,5-xylenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,5-dimethylphenol
A2116-25G A2116-5G
TCIAA2116-25GEA 341 EUR InStock
TCIAA2116-25G TCIAA2116-5G
4-Amino-2,5-xylenol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2,5-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00007873
Numéro CAS: 3096-71-7
EINECS: 221-449-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80e02c1f13555134ed28b99116ce6f591c78d35&vid=e80e02c1f13555134ed28b99116ce6f591c78d35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité