2-Methylhippuric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
T0719-25G T0719-5G
TCIAT0719-25GEA 260 EUR InStock
TCIAT0719-25G TCIAT0719-5G
2-Methylhippuric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,1992 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050991
Numéro CAS: 42013-20-7
EINECS: 255-622-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f31d2ebf60b70f0a4c10160e42f6de9e77b9224&vid=5f31d2ebf60b70f0a4c10160e42f6de9e77b9224&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité