3-Methylhippuric acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53458.03EA 40.2 EUR InStock
H53458.03
3-Methylhippuric acid ≥97%
3-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044399
Numéro CAS: 27115-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité