3-Methylhippuric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Methylbenzamido)acetic acid
T0312-25G T0312-5G
TCIAT0312-25GEA 124 EUR InStock
TCIAT0312-25G TCIAT0312-5G
3-Methylhippuric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044399
Numéro CAS: 27115-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0933b53ba78ae580edc4dcd96ec7ecc1c0494c&vid=4e0933b53ba78ae580edc4dcd96ec7ecc1c0494c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité