4-Methylhippuric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T0313-25G T0313-5G
TCIAT0313-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT0313-25G TCIAT0313-5G
4-Methylhippuric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00020449
Numéro CAS: 27115-50-0
EINECS: 248-231-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eab5693e39dac0b3b9ea1e91d8363064fbb5e804&vid=eab5693e39dac0b3b9ea1e91d8363064fbb5e804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité