Vincristine sulphate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO203440050EA 456 EUR InStock
ACRO203440050
Vincristine sulphate 95%
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité