Vincristine sulphate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
677181-10EA 668 EUR InStock
677181-10
Vincristine sulphate, Millipore®
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité