2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1594-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT1594-25G
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,2155 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083097
Numéro CAS: 31127-54-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/01/28995601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité