2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzophenone
006398-1G 006398-5G 006398-10G
FLUO006398-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006398-1G FLUO006398-5G FLUO006398-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzophenone
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,2063 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061255
Numéro CAS: 208173-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité