2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Synonyms: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
006397-1G 006397-5G 006397-10G
FLUO006397-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006397-1G FLUO006397-5G FLUO006397-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061254
Numéro CAS: 199292-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité