3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
007915-1G 007915-5G 007915-10G
FLUO007915-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007915-1G FLUO007915-5G FLUO007915-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Numéro MDL: MFCD00236282
Numéro CAS: 243128-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité