Triméthylamine ∼13% (p/p) ∼2 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2704-100MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT2704-100ML TCIAT2704-500ML
Triméthylamine ∼13% (p/p) ∼2 mol/L dans le THF
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09710
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/97/28996397.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité