Triméthylamine 1 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 107 EUR InStock
H32899.AE H32899.AP
Triméthylamine 1 M dans le THF
Triméthylamine
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008327
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Densité: 0.850
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité