2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
003840-250MG 003840-1G
FLUO003840-250MGEA 0 EUR InStock
FLUO003840-250MG FLUO003840-1G
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClFNO
Numéro MDL: MFCD00236584
Numéro CAS: 203303-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité