4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
003855-1G 003855-10G
FLUO003855-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003855-1G FLUO003855-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO
MW: 186,6106 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236601
Numéro CAS: 177211-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité