5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
012083-5G 012083-1G
FLUO012083-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012083-5G FLUO012083-1G
5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD03424515
Numéro CAS: 71002-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité